Chlorbenzol ≥99,5%, AR®, Macron Fine Chemicals™

Lieferant: Avantor Performance Materials
Gefahr

Synonyme: Benzolchlorid, Phenylchlorid, Monochlorbenzol, Phenylchloride

6788-25EA 103.86 EUR
6788-25
Chlorbenzol ≥99,5%, AR®, Macron Fine Chemicals™
Chlorbenzol
Formel: C₆H₅Cl
Molecular Weight: 112,56 g/mol
Schmelzpunkt: –45 °C
Dichte: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 28 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000530
CAS-Nummer: 108-90-7
EINECS: 203-628-5
UN: 1134
ADR: 3,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay (GC) ≥99,5%
Water (KF) ≤0,03%
Titrable Acid (meq/g) ≤0,0005
Residue after Evaporation ≤0,003%
For Laboratory, Research or Manufacturing Use

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR