Vitamin B12 (Cyanocobalamin), Millipore®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
6791-5
6791-5EA
345
EUR
6791-5
Vitamin B12 (Cyanocobalamin), Millipore®
Vitamin B12 (Cyanocobalamin)
Formel:
C₆₃H₈₈CoN₁₄O₁₄P Molecular Weight: 1355,38 g/mol Schmelzpunkt: 320 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00151092 CAS-Nummer: 68-19-9 EINECS: 200-680-0 Merck Index: 12,10152 |