4-(Dimethylamino)benzoylchlorid ≥99,0% (durch HPLC), LiChropur™ Derivatisierungsreagenz, für die HPLC, Supelco®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: 4-(Dimethylamino)benzoesäurechlorid

67954-1G
67954-1GEA 195 EUR
67954-1G
4-(Dimethylamino)benzoylchlorid ≥99,0% (durch HPLC), LiChropur™ Derivatisierungsreagenz, für die HPLC, Supelco®
4-(Dimethylamino)benzoylchlorid

4-(Dimethylamino)benzoyl chloride is an organic chemical, basically used as HPLC derivatization reagent.

Formel: C₉H₁₀ClNO
Molecular Weight: 183,64 g/mol
MDL: MFCD00236039
CAS-Nummer: 4755-50-4
UN: 3261
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR