ω,4-Dibromacetophenon ≥99,0% (durch HPLC), LiChropur™ Derivatisierungsreagenz, für die HPLC, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Brom-1-(4-bromphenyl)-1-ethanon, Tau Protein Kinase I Inhibitor, 2,4'-Dibromacetophenon, Glycogen Synthase Kinase-3β Inhibitor VII, GSK-3β Inhibitor VII, 4-Bromphenacylbromid, TPK I Inhibitor, α,4-Dibromacetophenon
68082-5G
68082-5GEA
56
EUR
68082-5G
ω,4-Dibromacetophenon ≥99,0% (durch HPLC), LiChropur™ Derivatisierungsreagenz, für die HPLC, Supelco®
ω,4-Dibromacetophenon
Derivatisation reagent for HPLC separation of free fatty acids (FFAs) in human plasma, for liquid chromatography-UV-tandem mass spectrometric analysis of perfluorinated carboxylic acids.
Formel:
C₈H₆Br₂O Molecular Weight: 277,94 g/mol |
MDL:
MFCD00000200 CAS-Nummer: 99-73-0 UN: 3261 ADR: 8,II |