2-Decanon, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme: Decan-2-one
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
68228-5ML
68228-5MLEA 90.5 EUR
68228-5ML
2-Decanon, Supelco®
2-Decanon
Formel: C₁₀H₂₀O
Molecular Weight: 156,27 g/mol
Siedepunkt: 211 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 3 °C
Dichte: 0,82 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009571
CAS-Nummer: 693-54-9
EINECS: 211-752-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c2541741e82c2ff2a0284c203d448f9155c1a1d4&vid=c3dea62c240de13e76072926a1b0085eb1856fe3&prid=web&clid=SAPDAM