2-Methylpentan, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
68310-50ML
68310-50MLEA 398 EUR
68310-50ML
2-Methylpentan, Supelco®
2-Methylpentan
Formel: C₆H₁₄
Siedepunkt: 62 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –154 °C
Dichte: 0,653 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –33 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009406
CAS-Nummer: 107-83-5
EINECS: 203-523-4
UN: 1208
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9f6345e7519094f39e2f0ebebd0ff76e9c4bcb74&vid=0bcf9819f50ad290ac95864472c28e199424a43c&prid=web&clid=SAPDAM