2-Methyl-1-penten, Supelco®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

68450-25ML
68450-25MLEA 389 EUR
68450-25ML
2-Methyl-1-penten, Supelco®
2-Methyl-1-penten
Formel: C₆H₁₂
Molecular Weight: 84.16 g/mol
Siedepunkt: 62
Schmelzpunkt: –135.76 °C
Dichte: 0.7083 g/cm³ (0 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009405
CAS-Nummer: 763-29-1
EINECS: 212-108-7
UN: 2288
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2a6ed602281bcf2cf1a6453d749222b197681e14&vid=311973eab5c53214a0cf2941a2987ff66c4b0721&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR