N-Dodecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propansulfonat (Sulfobetain-12, SB-12), Millipore®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
|
Gefahr
|
Synonyme:
sulphobetaine-12, 3-(Dodecyldimethylammonio)propane-1-sulphonate, N-Dodecyl-n,n-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate
693015-25
693015-5
693015-1KG
693015-25EA
682
EUR
693015-25
693015-5
693015-1KG
N-Dodecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propansulfonat (Sulfobetain-12, SB-12), Millipore®
N-Dodecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propansulfonat (Sulfobetain-12, SB-12)
Formel:
C₁₇H₃₇NO₃S Molecular Weight: 335.55 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00036909 CAS-Nummer: 14933-08-5 EINECS: 239-002-3 UN: 3261 ADR: 8 II |