N-Octyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propansulfonat (Sulfobetain-8, SB-8), Millipore®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
Achtung
Synonyme: 3-(N,N-Dimethyloctylammonio)propanesulphonate inner salt
693019-5
693019-5EA 192 EUR
693019-5
N-Octyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propansulfonat (Sulfobetain-8, SB-8), Millipore®
N-Octyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propansulfonat (Sulfobetain-8, SB-8)
Formel: C₁₃H₂₉NO₃S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00036912
CAS-Nummer: 15178-76-4