N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoracetamid, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
69479-25ML 69479-5ML 69479-10X1ML
69479-25MLEA 685 EUR
69479-25ML 69479-5ML 69479-10X1ML
N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoracetamid, Supelco®
N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoracetamid
Formel: C₆H₁₂F₃NOSi
Siedepunkt: 130 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,07 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00000411
CAS-Nummer: 24589-78-4
EINECS: 246-331-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=616d146999835387e9eb6175715ba5453f576eac&vid=4c5df68c2bb042a7be46f8d847bba9b247818475&prid=web&clid=SAPDAM