N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoracetamid, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
69479-25ML
69479-5ML
69479-10X1ML
69479-25MLEA
685
EUR
69479-25ML
69479-5ML
69479-10X1ML
N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoracetamid, Supelco®
N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoracetamid
Formel:
C₆H₁₂F₃NOSi Siedepunkt: 130 °C (1013 hPa) Dichte: 1,07 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00000411 CAS-Nummer: 24589-78-4 EINECS: 246-331-6 |