pH-Indikatorstäbchen, Whatman™
Lieferant: Whatman products (Cytiva)
10362000 10362010
700-0442EA 21.1 EUR
700-0442 WHAT10362010
pH-Indikatorstäbchen, Whatman™
Testpapiere pH-Indikatorstreifen
Universal-Indikatorpapiere wurden mit einer Mischung aus mehreren Indikatoren imprägniert. Bei Kontakt mit der Probenlösung nehmen sie eine bestimmte Farbe an. Durch einen Abgleich mit der Farbvergleichstabelle kann der pH-Wert bestimmt werden.
  • Instant pH readings
  • Accurate for a wide range of routine pH testing
  • Convenient and portable for field use