Temperaturmessung für Urin
Lieferant: SURESCREEN
TEMP
700-9660EA 44.5 EUR
700-9660
Temperaturmessung für Urin
Drogentests
Zur Verwendung mit dem Standard-Sammelbecher und um zu zeigen, ob eine Urinprobe im Bereich der Körpertemperatur liegt.
  • Proben außerhalb dieses Temperaturbereichs könnten verfälscht worden sein