Myristinsäure, Supelco®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Tetradecansäure
70079-5G
70079-5GEA 103 EUR
70079-5G
Myristinsäure, Supelco®
Myristinsäure
Formel: C₁₄H₂₈O₂
Molecular Weight: 228,38 g/mol
Siedepunkt: 319 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 51…54 °C
Dichte: 0,8622 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >165 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00002744
CAS-Nummer: 544-63-8
EINECS: 208-875-2
Merck Index: 12,06416
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eb73a8ae2d7528a920996d72e080c3e9a7c356a3&vid=1b161c0fa97436582f7f62357143bb5c4881ae80&prid=web&clid=SAPDAM