behrotest® DET Ergänzungsset DFE 100 für die Fett-Extraktion
Lieferant: BEHR
B00218119
701-0070EA 2158 EUR
701-0070
behrotest® DET Ergänzungsset DFE 100 für die Fett-Extraktion
Extraktoren Extraktionsapparate, nach Soxhlet
Das DFE 100-Ergänzungsset umfasst folgende Komponenten:
5 Reaktionsgefäße, 250 ml 65/250
5 Übergangsstücke M 2965
5×100 ml Fdettextraktoren EZ 100/HAHN
5 Rückflusskühler für EZ 100 Extraktor RFK 100
Bestellinformation: Nur in Verbindung mit der DET-Basiseinheit (DBAS, 705-0023). Für weiteres Zubehör/Ergänzungssets für die DET-Basiseinheit wenden Sie sich bitte an Ihr Avantor Vertriebszentrum.