Ballaststoffextraktoren
Lieferant: VELP SCIENTIFIC
F30420210
701-0234EA 6680 EUR
701-0234
Ballaststoffextraktoren
Extraktoren Rohfaserbestimmungssysteme
Das Filtrationssystem CSF 6 führt die finale Filtrations- und Waschphase aus, die bei der enzymatischen Methode zur Ballaststoffbestimmung erforderlich ist.
  • Glastrichter erleichtern die Übertragung der aufgeschlossenen Proben- und Lösungsmittel
  • Robustes, epoxidbeschichtetes Edelstahlgehäuse
  • Kurze Filtrationsdauer
Max. Anzahl der Proben: 6
Lieferumfang: CSF6 wird mit sechs Glasfiltertiegeln mit einer Porosität von P2 geliefert