Ammoniumformiat, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Ameisensäure Ammoniumsalz
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
70221-100G-F
70221-25G-F
70221-100G-FEA
418
EUR
70221-100G-F
70221-25G-F
Ammoniumformiat, Supelco®
Ammoniumformiat
Formel:
HCO₂NH₄ Molecular Weight: 63.06 g/mol Schmelzpunkt: 119…121 °C Dichte: 1.28 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00013103 CAS-Nummer: 540-69-2 EINECS: 208-753-9 Merck Index: 13,00525 |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...