Sodium-2-naphthalenesulphonate ≥99,0% (durch HPLC) für die Ionenpaar-Chromatographie, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-Naphthalenesulphonic acid Sodium Salt, Sodium 2-naphthalenesulphonate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
70289-10G
70289-10GEA 179 EUR
70289-10G
Sodium-2-naphthalenesulphonate ≥99,0% (durch HPLC) für die Ionenpaar-Chromatographie, Supelco®
Sodium-2-naphthalenesulphonate
Formel: C₁₀H₈O₃S
Molecular Weight: 230,21 g/mol
MDL: MFCD00064186
CAS-Nummer: 532-02-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6603c8710e84184a6780a608c085dd4d2b530b69&vid=cab8608828970c894f3d0620668082de2789cfed&prid=web&clid=SAPDAM