Natriumhydroxid 2 mol/l (2 N) in wässriger Lösung, BAKER ANALYZED®, Laborreagens, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Gefahr
7036.1000EA 41.21 EUR
7036.1000
Natriumhydroxid 2 mol/l (2 N) in wässriger Lösung, BAKER ANALYZED®, Laborreagens, J.T.Baker®
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
Siedepunkt: 109 °C (1013 hPa)
Dichte: ≤1,11 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Titer (mol/l) 1.995 - 2.005
Trace Impurities (in ppm)
Chloride (Cl) max. 5
Iron (Fe) max. 0.5
Heavy Metals (as Pb) max. 1