Ethylenglycol, BAKER ANALYZED®, Laborreagens, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Achtung
Synonyme: Glycol, 1,2-Dihydroxyethan, 1,2-Ethandiol
7037.1000EA 71.98 EUR
7037.1000 7037.2500 7037.9025
Ethylenglycol, BAKER ANALYZED®, Laborreagens, J.T.Baker®
Ethylenglycol
Formel: HOCH₂CH₂OH
Siedepunkt: 196…198 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –13 °C
Dichte: 1,115 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 116 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00002885
CAS-Nummer: 107-21-1
EINECS: 203-473-3
REACH: 01-2119456816-28
Merck Index: 13,03832
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4d1c97392851ba184f445f6ee912f84631f98d9&vid=2002300f174929a030d66d9f1394eb6bee89b7dc&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (by GC) min. 99.0 %
Acidity (as CH3COOH) max. 0.01 %
Boiling Range 194.0 - 200.0 °C
Boiling Point 195 - 198 °C
Color (APHA) max. 10
Density (g/ml) at 20°C 1.110 - 1.114
Residue after Ignition max. 0.005 %
Water (H2O) max. 0.2 %
Trace Impurities (in ppm)
Chloride (Cl) max. 5
Iron (Fe) max. 0.2