Glycerin, BAKER ANALYZED®, Laborreagens, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Synonyme:
1,2,3-Propantriol, Glycerol
7044.2500EA
255.26
EUR
7044.2500
7044.1000
7044.9025
Glycerin, BAKER ANALYZED®, Laborreagens, J.T.Baker®
Glycerin
Formel:
HOCH₂CH(OH)CH₂OH Siedepunkt: 290 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 18,6 °C Dichte: 1,26 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 177 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004722 CAS-Nummer: 56-81-5 EINECS: 200-289-5 Merck Index: 13,04497 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Assay | min. 99.5 % |
Silver Reducing Substances | passes test |
Color | passes test |
Density (g/ml) at 25°C | min. 1.255 |
Fatty Acid Esters | max. 0.05 % |
Neutrality | passes test |
Residue after Ignition | max. 0.005 % |
Substances Darkened by H2SO4 | passes test |
Sulfate (SO4) | max. 0.001 % |
Trace Impurities (in ppm) | |
Chloride (Cl) | max. 5 |
Heavy Metals (as Pb) | max. 2 |