Wasserstoffperoxid 35%, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Gefahr
7048.1000EA 34.04 EUR
7048.1000 7048.9025
Wasserstoffperoxid 35%, J.T.Baker®
Wasserstoffperoxid
Formel: H₂O₂
Siedepunkt: ∼107 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: < 0 °C
Dichte: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011333
CAS-Nummer: 7722-84-1
EINECS: 231-765-0
UN: 2014
ADR: 5.1,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay min. 35 %