behrotest® DET Supplementary Set für Soxhlet Extraktion (30 ml), DE 30
Lieferant: BEHR
B00218117
705-0026EA 2200 EUR
705-0026
behrotest® DET Supplementary Set für Soxhlet Extraktion (30 ml), DE 30
Extraktoren Extraktionsapparate, nach Soxhlet
Dieses Set enthält folgendes Zubehör: 5×Probengefäße, 250 ml 65/250
5×Gefäße – Extraktoranschluss M 2965
5×30-ml-Soxhlet-Extraktor EZ 30
5×Refluxkondensator für EZ 30 Extraktor RFK 30
Bestellinformation: Nur in Verbindung mit der DET-Basiseinheit (DBAS, 705-0023).