Lithiumhydroxid
Lieferant: Hach
Gefahr
1416369
705-0056EA 57.1 EUR
705-0056
Lithiumhydroxid
Lithium hydroxide
Formel: LiOH
Molecular Weight: 23,95 g/mol
Siedepunkt: 924 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 462 °C
Dichte: 1,46 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011095
CAS-Nummer: 1310-65-2
EINECS: 215-183-4
UN: 2680
ADR: 8,II
Merck Index: 13,05556