Bromphenolblau
Lieferant: Hach
Synonyme: 3,3',5,5'-Tetrabromphenolsulfonphthalein, 4,4'-(3H-2,1-Benzoxathiol-3-yliden)bis[2,6-dibromphenol]-S,S-dioxid
1455099
705-0070EA 40.7 EUR
705-0070
Bromphenolblau
Bromphenolblau
Formel: C₁₉H₁₀Br₄O₅S
Schmelzpunkt: 273 °C
Dichte: 1 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005875
CAS-Nummer: 115-39-9
EINECS: 204-086-2
Merck Index: 13,01429