Kaliumhydroxid 1 mol/l (1 N) in wässriger Lösung
Lieferant: Hach
Gefahr
Synonyme: Kalihydrat, Ätzkali
2314426
705-0119EA 15.7 EUR
705-0119
Kaliumhydroxid 1 mol/l (1 N) in wässriger Lösung
Kaliumhydroxid
Formel: KOH
Molecular Weight: 56.11 g/mol
Siedepunkt: 1320
Schmelzpunkt: 360
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003553
CAS-Nummer: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1814
ADR: 8 III
Merck Index: 12,07806