Tragbare Trübungsmessgeräte, 2100Q
Lieferant: Hach
2100Q01 2100QIS01
705-0669EA 2573 EUR
705-0669 705-0670
Tragbare Trübungsmessgeräte, 2100Q
Trübungsmessgeräte
Portable turbidity meters designed for drinking water and industry applications.
  • On screen menu prompts for calibration and verification
  • Rapidly Settling Turbidity™ (RST) mode to alleviate uncertainty in measurements
  • Two detector optical system for laboratory grade performance
The instrument can be customised with optional modules to transfer data to a computer.
Standards: EPA 180.1 or ISO 7027
Bestellinformation: For full details of accessories including power modules, degassing and calibration sets, please contact your local Avantor agency.
Lieferumfang: Wird mit Koffer, vier Batterien, sechs Probenküvetten, StablCal® 10 NTU Verifizierungsstandard und 20, 100 und 800 NTU Kalibrierungs-Standards, Silikonöl, Ölungstuch und Bedienungsanleitung geliefert.