Aufschlusseinheiten nach Kjeldahl, Automatisch, DKL
Lieferant: VELP SCIENTIFIC
S30100190 S30100210 S30100180 S30100200
705-0790EA 6720 EUR
705-0790 705-0792 705-0789 705-0791
Aufschlusseinheiten nach Kjeldahl, Automatisch, DKL
Aufschlusssysteme Aufschluss-Systeme
Vollautomatische Kjeldahl-Aufschlussgeräte für die Stickstoffanalyse und Proteinbestimmung, die die TEMS-Technologie™ integrieren, um Zeit, Energie (bis zu 35%), Geld und Platz zu sparen. Das Gerät enthält auch einen Aluminiumblock für absolute Temperaturhomogenität und zeigt eine hervorragende Leitfähigkeit für eine schnelle Reaktion bis zu 450 °C. Das Gerät verfügt über ein LCD mit Echtzeitanzeige der Prozessschritte und der Auswahl von bis zu sechs Sprachen. Es stehen 54 Programme zur Verfügung, von denen 30 vorinstalliert und 24 benutzerdefinierte Programme sind. Alle notwendigen Artikel werden in einem Paket geliefert.
  • Präzise und einfach in der Verwendung, Mikroprozessorsteuerung der Blocktemperatur
  • Ausgezeichnete Zuverlässigkeit und Produktivität
  • Automatisches Absenken und Anheben von Probenröhrchen
  • Automatische Trennung der Station vom Rack
  • Sehr kleine Stellfläche
Standards:
Zubehörinformationen:
Bestellinformation: Die DKL-Serie sollte mit dem KS 1000 Scrubber kombiniert werden um alle Dämpfe abzusaugen und zu neutralisieren. Weitere Informationen zu den passenden Probenracks für 400-ml-Röhrchen erhalten Sie bei Ihrem Avantor-Vertriebsbüro.
Lieferumfang: Die DKL-Aufschlusseinheit wird mit folgendem Material geliefert: Lift, Saugnapf mit Tropfschale, Probengestell und Reagenzgläser.