Spektralphotometer, photoLab® 7100 Vis
Lieferant: WTW
250203
705-0921EA 5142 EUR
705-0921
Spektralphotometer, photoLab® 7100 Vis
Spektrophotometer und Photometer UV/Vis-Spektralphotometer
Das Spektralphotometer photoLab® 7100 Vis verbindet Routineanalysen mit Spektralanalyse und dem zukunftsweisenden Verfahren OptRF.
  • Anleitung auf Farbbildschirm mit brillanten Farben
  • Programmier-Tools mit vielen Schritten und mehreren Wellenlängen
  • Einschließlich photoLab® Farb- + Datenmanagement
  • Routineanalyse mit Barcode-Erkennung und automatischer Messbereichanpassung für alle Küvettengrößen
Standards: CIE-konform und andere Farbmessungsoptionen mit optionalem PC-Softwarepaket photoLab® color+Data spectral.