Tragbare Spektralphotometer, DR1900
Lieferant: Hach
9624800 DR1900-02L
705-0986EA 3554 EUR
705-0986 705-0847
Tragbare Spektralphotometer, DR1900
Spektrophotometer und Photometer UV/Vis-Spektralphotometer
Die DR1900 sind präzise Spektralphotometer für Trink-, Ab- und Industriewasser.
  • Für Tests vor Ort bei möglicherweise staubigen und feuchten Bedingungen
  • Gebaut für raue Bedingungen, sehr flexibel und für zahlreiche Küvettengrößen nutzbar
  • Küvettentests ohne Barcode-Identifizierung
  • Schlüsselmethoden sind möglich, einschließlich CSB, Chlor, Nitrate und Ammoniak
  • Hochwertige Reagenzien gewährleisten eine hervorragende Leistung und Ergebnisse
Eine Liste der beliebtesten Testkits für das DR1900-Instrument finden Sie unter dem Tab “ERGÄNZENDE PRODUKTE“. Für eine umfassendere Auswahl an Testkits von Avantor besuchen Sie bitte die VWR-Website und suchen Sie nach dem Begriff ETK.
Lieferumfang: Wird mit Staubschutzhaube, Probenküvetten, vier AA Batterien, Adapter-Set und gedruckter Bedienungsanleitung geliefert.