Pocket Colorimeter, DR300
Lieferant: Hach
LPV4459901110 LPV4459902110 LPV4459903110 LPV4459904110 LPV4459906110 LPV4459909110 LPV4459910110 LPV4459912110 LPV4459915110 LPV4459916110 LPV4459922110 LPV4459925110 LPV4459926110 LPV4459940110 LPV4459951110 LPV4459962110 LPV4459900110
705-1129EA 849 EUR
705-1129 705-1130 705-1131 705-1132 705-1133 705-1134 705-1135 705-1136 705-1137 705-1138 705-1139 705-1140 705-1162 705-1141 705-1142 705-1143 705-1128
Pocket Colorimeter, DR300
Kolorimeter Einzelparameter-Kolorimeter
Das DR300 Colorimeter ist ein zuverlässiges Instrument, das eine fortschrittliche Datenübertragung und Konnektivität mit Claros ermöglicht. Die einfache, intuitive Bedienung reduziert potentielle manuelle Fehler und gewährleistet somit akkurate Messdaten.
  • Einfaches Ablesen: selbst bei schwierigen Lichtverhältnissen, dank Hintergrundbeleuchtung und großem Display
  • Wasserdicht, leicht, robust
Das robuste, wasserdichte (IP67) Design hält allen Bedingungen im Außeneinsatz stand (Erschütterungen, extreme Temperaturen, Regen und Schmutz) und liefert dennoch zuverlässige und genaue Messungen.
Bestellinformation: Reagenzien müssen separat erworben werden. Eine Liste der für das Instrument vorgesehenen Reagenzien finden Sie unter Weitere Informationen. Für eine Auflistung zugehöriger Test-Kits, Standards und Reagenzien siehe Reiter ERGÄNZENDE PRODUKTE.
Lieferumfang: Jedes DR300 Pocket Colorimeter wird als gebrauchsfertiges Kit, inklusive Batterien, Probenküvetten (1" Ø und 10 mm Ø, jeweils zwei Stück) und Bedienungsanleitung, in einem stabilen Tragekoffer geliefert.