VIS-Spektralphotometer, DR3900
Lieferant: Hach
LPV4409900001 LPV4409800001 LPV4409910001
705-0764EA 5730 EUR
705-0764 705-1062 705-1147
VIS-Spektralphotometer, DR3900
Spektrophotometer und Photometer UV/Vis-Spektralphotometer
VIS-Spektralphotometer für verlässliche und nachvollziehbare Messergebnisse in der Routine-Analytik.
  • Integrierter Barcode-Scanner (IBR+) erhöht die Zuverlässigkeit der Messwerte
  • Daten-Updates und Qualitätssicherung mit AQA+
  • Abgleich von Prozess-Ergebnissen und Labor-Referenzwerten durch LINK2SC
  • Alle wesentlichen Methoden sind möglich, einschließlich CSB, Chlor, Nitrate und Ammoniak
  • Hochwertige Reagenzien gewährleisten hervorragende Leistung und Ergebnisse
  • Transmission (%) - Extinktion - Konzentration - Scan
Radio Frequency Identification (RFID) garantiert die Zuverlässigkeit und Rückverfolgbarkeit der Ergebnisse bei Routineanalysen und anwenderdefinierten Messungen.
(*) LOC100 ist ein RFID-Set zur Probenidentifikation, inkl. RFID-Locator, 15 Proben-Tags in fünf Farben, fünf Probenort-Tags und zwei Anwender-Tags.
Eine Liste der beliebtesten Testkits für das DR3900-Instrument finden Sie unter “ERGÄNZENDE PRODUKTE“. Für eine umfassendere Auswahl an Testkits von besuchen Sie bitte die VWR-Website und suchen Sie nach dem Begriff ETK.
Lieferumfang: Wird mit Adapter A für 1"-Rundküvetten und Accuvac/1-cm-Rechteckküvetten, CD mit Bedienungsanleitung in fünf Sprachen (EN, DE, FR, IT, SP) geliefert.