BSB- und respirometrische Messungen, Bluetooth®, OxiTop®-IDS
Lieferant: WTW
209700 209701 209702 209704 209732 2FD56W 2FD57W 209714 209716 209711 209713 209721 209723 209725 209727 209729 209731
WTWA209700EA 531 EUR
WTWA209700 WTWA209701 WTWA209702 662-2317 WTWA209732 662-2318 662-2319 705-1185 705-1186 705-1181 705-1184 705-1182 705-1187 662-2345 705-1188 705-1189 705-1183
BSB- und respirometrische Messungen, Bluetooth®, OxiTop®-IDS
BSB-Messsysteme
Das OxiTop®-IDS (Intelligent Digital Sensors) ist ein modernes Messinstrument für den Einsatz in allen Arten von respirometrischen Studien. Das vielseitige OxiTop®-IDS eignet sich sowohl für aerobe als auch für anaerobe Untersuchungen. Alle Köpfe können unabhängig vom Messgerät für die Routine-BSB-Messung von 1 bis 7 Tagen eingesetzt werden.
  • Kurvendarstellung zur Überwachung des Messverlaufs
  • Parallele Messung unterschiedlicher Untersuchungen und Methoden
  • Hinterleuchtetes LCD-Graphikdisplay unterstützt die Eingabe und liefert vielfältige Informationen,
More Product Information
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable