Benzotriazol
Lieferant: Hach
Gefahr
Synonyme: 1H-1,2,3-Benzotriazol, 1H-Benzotriazol, 1,2,3-Benzotriazol
2141342
705-2028EA 43.2 EUR
705-2028
Benzotriazol
Benzotriazol
Formel: C₆H₅N₃
Molecular Weight: 119,13 g/mol
Siedepunkt: 350 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 99 °C
Dichte: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 170 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005699
CAS-Nummer: 95-14-7
EINECS: 202-394-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,01109
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d0ba54cc42ef5ad9dbae6d7f118a3af1ae642287&vid=ce57b3f0d2583e32220d1e191d0202ad452e6475&prid=web&clid=SAPDAM