Test kit, photometrisch, Aluminium, LCK-Küvetten-Test
Lieferant: Hach
LCK301
705-3003EA 114 EUR
705-3003
Test kit, photometrisch, Aluminium, LCK-Küvetten-Test
Umwelt-Prüfkits
Gebrauchsfertiger Küvetten-Test mit vordosierten Reagenzien für die photometrische Auswertung.
  • Präzise und zuverlässige Messergebnisse
  • Maximale Arbeitssicherheit für den Anwender
  • Bequemes und fehlerfreies Dosieren der Reagenzien
  • Barcode-Etikett für automatische Erkennung im Photometer
  • Eindeutige Unterscheidung von Tests & Messbereichen durch Farbcodierungen
Lagertemperatur: 15 - 25 °C