Test kit, photometrisch, AOX, LCK-Küvetten-Test
Lieferant: Hach
LCK390.00
705-3009EA 337 EUR
705-3009
Test kit, photometrisch, AOX, LCK-Küvetten-Test
Umwelt-Prüfkits
Gebrauchsfertiger Küvetten-Test mit vordosierten Reagenzien für die photometrische Auswertung.
  • Easy to use Packaged in a fully equipped box
Lagertemperatur: 2 - 8 °C (Kühlschranklagerung)
Standards: DIN EN ISO 9562