Test kits, photometrisch, Kupfer, LCK-Küvetten-Tests
Lieferant: Hach
LCK329 LCK529 LCK229
705-3026EA 135 EUR
705-3026 705-3027 HACHLCK229
Test kits, photometrisch, Kupfer, LCK-Küvetten-Tests
Umwelt-Prüfkits
Küvettentests für Wassertestanwendungen.
  • Präzise und zuverlässige Messergebnisse
  • Maximale Arbeitssicherheit für den Anwender
  • Bequemes und fehlerfreies Dosieren der Reagenzien
  • Barcode-Etikett für automatische Erkennung im Photometer
  • Eindeutige Unterscheidung von Tests & Messbereichen durch Farbcodierungen
Lagerbedingungen: 2 - 8 °C (Kühlschranklagerung) für LCK529 und 15 bis 25 °C für LCK229 und LCK329
Zubehörinformationen: Küvettentests sind für viele gesetzlich vorgeschriebene Grenzwerte offiziell zugelassen und bieten mithilfe der Addista-Standardlösungen und Ringversuchslösungen die Sicherheit, die Sie benötigen.