Testkits, photometrisch, Wasserhärte, LCK, Küvettentest
Lieferant: Hach
LCK327
705-3040EA 105 EUR
705-3040
Testkits, photometrisch, Wasserhärte, LCK, Küvettentest
Umwelt-Prüfkits
Für maximale Sicherheit vordosierte Reagenzien.
  • Präzise und zuverlässige Messergebnisse
  • Maximale Arbeitssicherheit für den Anwender, dank des geschlossenen Systems und der geringen Menge an Reagenzien
  • Bequemes und fehlerfreies Dosieren der Reagenzien
  • Barcode-Etikett für automatische Erkennung im Photometer
  • Eindeutige Unterscheidung von Tests und Messbereichen durch Farbcodierungen
Lagerbedingungen: 15 bis 25 °C