Test kit, photometrisch, Molybdän, LCK-Küvetten-Test
Lieferant: Hach
LCK330
705-3049EA 111 EUR
705-3049
Test kit, photometrisch, Molybdän, LCK-Küvetten-Test
Umwelt-Prüfkits
Vordosierte Reagenzien für maximale Sicherheit.
  • Präzise und zuverlässige Messergebnisse
  • Maximale Arbeitssicherheit für den Anwender
  • Bequemes und fehlerfreies Dosieren der Reagenzien
  • Barcode-Etikett für automatische Erkennung im Photometer
  • Eindeutige Unterscheidung von Tests & Messbereichen durch Farbcodierungen
Lagertemperatur: 2 - 8 °C (Kühlschranklagerung)