Testkits, photometrisch, Phosphat nach Vanadat-Molybdat-Methode, LCK-Küvetten-Tests
Lieferant: Hach
LCK049
705-3062EA 110 EUR
705-3062
Testkits, photometrisch, Phosphat nach Vanadat-Molybdat-Methode, LCK-Küvetten-Tests
Umwelt-Prüfkits
Küvetten-Tests für Wassertest-Anwendungen.
  • Präzise und zuverlässige Messergebnisse
  • Maximale Arbeitssicherheit für den Anwender, dank des geschlossenen Systems und der geringen Menge an Reagenzien
  • Bequemes und fehlerfreies Dosieren der Reagenzien
  • Barcode-Etikett für automatische Erkennung im Photometer
  • Eindeutige Unterscheidung von Tests und Messbereichen durch Farbcodierungen
Haltbarkeit: 36 Monate ab Produktionsdatum
Lagerbedingungen: 15 bis 25 °C
Zubehörinformationen: Küvettentests sind die offiziell zugelassene Lösung für viele gesetzlich vorgeschriebene Limits und bieten Ihnen mit Hilfe von Addista-Standard- und Ringversuchslösungen die von Ihnen benötigte Garantie.