Test kit, photometrisch, Anionische Tenside, LCK-Küvetten-Test
Lieferant: Hach
LCK332
705-3068EA 162 EUR
705-3068
Test kit, photometrisch, Anionische Tenside, LCK-Küvetten-Test
Umwelt-Prüfkits
Gebrauchsfertiger Küvetten-Test mit vordosierten Reagenzien für die photometrische Auswertung.
  • Präzise und zuverlässige Messergebnisse
  • Maximale Arbeitssicherheit für den Anwender
  • Bequemes und fehlerfreies Dosieren der Reagenzien
  • Barcode-Etikett für automatische Erkennung im Photometer
  • Eindeutige Unterscheidung von Tests & Messbereichen durch Farbcodierungen
Lagertemperatur: 15 - 25 °C
Standards: ISO 7875-1-2-1984, DIN 38409-H 23-1