Test kits, photometrisch, Zink, LCK- und LCS-Küvetten-Tests
Lieferant: Hach
LCK360 LCS360
705-3072EA 133 EUR
705-3072 HACHLCS360
Test kits, photometrisch, Zink, LCK- und LCS-Küvetten-Tests
Umwelt-Prüfkits
Vordosierte Reagenzien für maximale Sicherheit.
  • Präzise und zuverlässige Messergebnisse
  • Maximale Arbeitssicherheit für den Anwender
  • Bequemes und fehlerfreies Dosieren der Reagenzien
  • Barcode-Etikett für automatische Erkennung im Photometer
  • Eindeutige Unterscheidung von Tests & Messbereichen durch Farbcodierungen
Lagertemperatur: 15 - 25 °C