Secchi-Scheibe
Lieferant: Hach
2177200
707-0005EA 145 EUR
707-0005
Secchi-Scheibe
Trübungsmessgeräte
Die Scheibe wurde für Messungen der Wassertransparenz in situ mittels einer semi-quantitativen Methode entwickelt.
  • Die Scheibe wird so weit in das Wasser hinabgelassen, bis das Muster darauf nicht mehr sichtbar ist
  • Dann wird die Eintauchtiefe der Scheibe gemessen
  • Diese Messung korreliert mit der Transparenz
Für die Messung in Meeren und Seen.
Ø = 200 mm
Standards: ISO 7027