Triethanolamin (Trolamin, TEA), BAKER ANALYZED®, Laborreagens, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Synonyme:
2,2',2''-Nitrilotriethanol, Tris-(2-hydroxyethyl)amin
7078.1000EA
80.33
EUR
7078.1000
7078.2500
7078.9025
Triethanolamin (Trolamin, TEA), BAKER ANALYZED®, Laborreagens, J.T.Baker®
Triethanolamin (Trolamin, TEA)
Formel:
C₆H₁₅NO₃ Molecular Weight: 149.19 g/mol Siedepunkt: 335,4 Schmelzpunkt: 21,6 Dichte: 1.13 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 179 °C (geschlossener Tiegel) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002855 CAS-Nummer: 102-71-6 EINECS: 203-049-8 Merck Index: 13,09739 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Assay | 99.0 - 103.0 % |
Appearance of solution | passes test |
Density (g/ml) at 25°C | 1.117 - 1.125 |
Iron (Fe) | max. 5 ppm |
Heavy Metals (as Pb) | max. 10 ppm |
Identification | passes test |
Sulfated Ash | max. 0.005 % |
Water (H2O) | max. 0.2 % |