VWR®, Abstrichbestecke mit Transportmedium
Lieferant: VWR Collection
710-0432EA 40.2 EUR
710-0432 710-0433 710-0434 710-0435 710-0436 710-0437 710-0438 710-0439 710-0440 710-0441
VWR®, Abstrichbestecke mit Transportmedium
Tupfer Transport-Tupfer
Abstrichbestecke für die Entnahme und den Transport von bakteriologischen Proben mit Applikatoren und Transportmedien.
  • Auf dem Applikator und im Röhrchen kann eine Vielzahl von Bakterien 24 bis 48 Stunden überleben
  • Manipulationssicheres Siegel, welches sich beim Öffnen weiß färbt
  • Mittleres Risiko bei vorübergehender oder kurzzeitiger Anwendung
Geeignet für chirurgisch-invasive, kurzzeitige Anwendungen.
Class IIa - surgical-invasive, short-term application, for taking samples from natural orifices and surgical  wounds.
Standards: Klasse II a.More Product Information