VWR® M40, Abstrichbestecke mit Transportmedium
Lieferant: VWR Collection
710-0442EA 49.3 EUR
710-0442
VWR® M40, Abstrichbestecke mit Transportmedium
Tupfer Transport-Tupfer
Transport-Abstrichsystem mit Kunststoffstab, synthetischer Spitze und Amies Agar-Gel.
  • Compliant with CLSI (formerly NCCLS) standard M40-A at 21 and 4 °C
  • Without charcoal
Hilft die Erholung und das Überleben von anspruchsvollen Mikroorganismen aus Rachen-, Vaginal-, Wund- und Hautabstrichen zu verbessern.
Standards: CLSI (früher NCCLS).
Bitte beachten *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904