Großkopftupfer, Alpha®
Lieferant: Texwipe
TX714A
710-0552EA 764 EUR
710-0552
Großkopftupfer, Alpha®
Tupfer Reinigungstupfer
Dieser Tupfer dient zur Reinigung und Validierungsprobenahme und besteht aus einem auf den Griff warm geformten (thermisch gebunden) 100% Endlosfilament-Polyestersubstrat.
  • Versiegelte Kanten reduzieren die Faserfreisetzung und machen kontaminierende Klebstoffe überflüssig
  • Mit normal großem Kopf auf einem starren Paddel
  • Polyester ist weich, abriebfest und gut für empfindliche Oberflächen geeignet
Standards:
Zubehörinformationen:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung: im Reinraum verarbeitete Beutel-in-Beutel-Verpackung.
Bitte beachten *Produkt(e) auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904