Reinigungsstäbchen, CrushTube™®
Lieferant: Texwipe
TX726
710-0574EA 165 EUR
710-0574
Reinigungsstäbchen, CrushTube™®
Tupfer Reinigungstupfer
Für die Reinigung von Ionisationsspitzen. Das mit Isopropanol getränkte Polyester-Reinigungsstäbchen ist sofort einsetzbar.
  • Die Ampulle wird mit einer schützenden Plastikhülle zerdrückt
  • Silikonfrei
  • Die Pinselspitze ist gesättigt und einsatzbereit
Suitable for cleaning sensitive surfaces such as optical assemblies, maintaining of ion emitter tips, grooves, tracks, slots and other small spaces, removing adhesive buildup and solvent.
Verpackung: Cleanromm compatible bag-within-a-bag.
Bitte beachten *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904