Reinigungsstäbchen, kleiner CleanFoam® Kopf
Lieferant: Texwipe
TX751B
710-0576EA 129 EUR
710-0576
Reinigungsstäbchen, kleiner CleanFoam® Kopf
Tupfer Reinigungstupfer
Reinigungsstäbchen für die Reinigung sehr kleiner Bereiche, insbesondere schmale Spalten bei Bau- und Ersatzteilen.
  • Sehr geringe Freisetzung von Partikeln
  • Bestehend aus einem kleinen, komprimierten und spitzen CleanFoam Kopf an einem kurzen, stabilen Polypropylen-Stiel
  • Polyurethan-Schaumstoffkopf wurde mit Lösungsmittel gewaschen, um die Freisetzung nicht flüchtiger Rückstände zu reduzieren
Es eignet sich auch für präzise Anwendungen mit Lösungs- und Reinigungsmitteln.
Verpackung: Im Reinraum verarbeitet; Beutel-in-Beutel verpackt.
Bitte beachten *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904