Reinigungsstäbchen, Micro CleanFoam®
Lieferant: Texwipe
TX757B
710-0578EA 121 EUR
710-0578
Reinigungsstäbchen, Micro CleanFoam®
Tupfer Reinigungstupfer
Der Polyurethan-Schaumstoffkopf wurde mit Lösungsmittel gewaschen, um die Freisetzung nicht flüchtiger Rückstände zu reduzieren.
  • Sehr geringe Freisetzung von Partikeln
  • Tupfer mit einem flexiblem Stiel
  • Ausgezeichnete Saugkraft und gute chemische Widerstandsfähigkeit
Hervorragender Tupfer zum Reinigen sehr kleiner Bereiche von Teilen und Baugruppen mit Lösungsmitteln wie IPA, zum Auftragen von Schmiermitteln und anderen Flüssigkeiten sowie zum Entfernen überschüssiger Materialien.
Verpackung: Im Reinraum verarbeitet Beutel-in-Beutel verpackt.
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Kopflänge 10 mm
Kopfbreite 3,2 mm
Stiellänge 60 mm
Griffbreite 2,2 mm